Learn More
Ácido (S)-(+)-2-fenilbutirico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333356 5 g 5 g
11323356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12754.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4286-15-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4286-15-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00063164
Clave InChI OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-+-2-phenylbutyric acid, s-2-phenylbutanoic acid, 2s-2-phenylbutanoic acid, s-2-phenylbutyric acid, pubchem9874, 2-phenylbutyric acid, s, s--2-phenyl-mutyric acid, s-+-2-phenylbutanoic acid, s-+-2-phenyl-mutyric acid
PubChem CID 785329
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-fenilbutanoico
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
Densidad 1.055
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Beilstein 2045208
Rotación óptica +100° (c=5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.