Learn More
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10627811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627811 1 mL Glass bottle 1 ml
1 options
Código de producto. 10627811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264710010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Nombre de nota 99+%
CAS 37778-99-7
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H12O
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)CH2OH
Índice de refracción 1.5252 to 1.5272
Número MDL MFCD00145249
Cantidad 1 mL
Condición de rotación específica −18° (20°C c=neat)
Rotación específica -18
Sinónimo s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
Clave InChI RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 136.19
PubChem CID 447661
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.