Learn More
(S)-(-)-2-fenil-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388865 250 mg 250 miligramos
11378865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13988.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37778-99-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37778-99-7
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00145249
Clave InChI RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-2-phenylpropan-1-ol, s---2-phenyl-1-propanol, --2-phenylpropanol, s-2-phenyl-1-propanol, 2s-2-phenylpropan-1-ol, unii-w7q89429zo, 2 s-phenyl-1-propanol, --2-phenyl-1-propanol, --beta-methylbenzeneethanol
PubChem CID 447661
Nombre IUPAC (2S)-2-fenilpropan-1-ol
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Densidad 0.975
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −18° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%