Learn More
(S)-2-fenil-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Phenyl-1-propanamine |
| CAS | 17596-79-1 |
| Fórmula molecular | C9H13N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Phenylpropylamine, (S)-beta-Methylphenethylamine, S-(-)-2-Phenylpropylamine, (betaS)-beta-Methylbenzeneethanamine, ((2S)-2-Phenylpropyl)amine, (-)-2-Phenylpropylamine, (-)-beta-Methylphenethylamine, (2S)-2-Phenylpropan-1-amine, (2S)-Phenylpropan-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-fenilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |