Learn More
(S)-(+)-2-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357336 250 mg 250 miligramos
11347336 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09314.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26184-62-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00065952
Clave InChI JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
PubChem CID 2724896
Nombre IUPAC (2S)-pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Pentanol
Densidad 0.81
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.406
Cantidad 250 mg
Número UN UN1105
Beilstein 1718820
Rotación óptica +14° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 97%