Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398795 1 g 1 g
11308805 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12425.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-octanol se usa como compuesto quiral.
Solubilidad
Soluble en agua. (1,12 g/l) a 25 °C
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6169-06-8
Número MDL MFCD00064283
Sinónimo s-+-2-octanol, s-octan-2-ol, s-2-octanol, 2s-octan-2-ol, d +-2-octanol, d-octan-2-ol, 2s-2-octanol, 2-octanol, 2s, l-2-octanol, 2-octanol s
PubChem CID 2723888
ChEBI CHEBI:37870
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Octanol
Densidad 0.819
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Fórmula molecular C8H18O
Índice de refracción 1.426
Cantidad 1 g
Beilstein 1719323
Índice Merck 14,6752
Información de solubilidad Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica +10° (c=1 in Ethanol)
SMILES CCCCCCC(C)O
Nombre IUPAC (2S)-octan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%