Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308805 5 g 5 g
11398795 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12425.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-octanol se usa como compuesto quiral.
Solubilidad
Soluble en agua. (1,12 g/l) a 25 °C
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6169-06-8
Número MDL MFCD00064283
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Octanol
Densidad 0.819
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Fórmula molecular C6H9O6Pr
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Beilstein 1719323
Índice Merck 14,6752
Información de solubilidad Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
Clave InChI KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
Rotación óptica +10° (c = 1 in Ethanol)
SMILES [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC praseodymium(3+) triacetate
Peso molecular (g/mol) 318.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.