Learn More
Anhídrido (S)-2-O-acetilmálico, TRC
Código de producto. 30314564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30314564 500 mg 500 miligramos
30311213 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30314564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA185870500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-O-Acetylmalic Anhydride
CAS 59025-03-5
Fórmula molecular C6 H6 O5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O5/c1-3(7)10-4-2-5(8)11-6(4)9/h4H,2H2,1H3/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC(=O)OC1=O
Nombre IUPAC [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate
Peso molecular (g/mol) 158.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0215
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.