Learn More
Anhídrido (S)-2-O-acetilmálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-O-Acetylmalic Anhydride |
| CAS | 59025-03-5 |
| Fórmula molecular | C6 H6 O5 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O5/c1-3(7)10-4-2-5(8)11-6(4)9/h4H,2H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate |
| Peso molecular (g/mol) | 158.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0215 |