Learn More
(S)-2-metilhexanol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Methylhexanol-d3 |
| CAS | 1329614-76-7 |
| Fórmula molecular | C7H13D3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Methyl-1-hexanol-d3, (-)-2-Methyl-1-hexanol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@H](CO)CCCC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(trideuteriometil)hexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 119.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.1389 |