Learn More
(S)-(+)-2-Ácido metilbutírico, TRC
Código de producto. 30479963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479963 1 g 1 g
30483061 500 mg 500 miligramos
30475312 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2943551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1730-91-2
Fórmula molecular C5 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 102.132
Sinónimo (2S)-2-Methyl-butanoic Acid, (+)-2-Methylbutanoic Acid, (+)-2-Methylbutyric Acid, (+)-alpha-Methylbutyric Acid, (2S)-2-Methylbutanoic Acid, (2S)-2-Methylbutyric Acid, (S)-2-Methylbutanoic Acid, (S)-2-Methylbutyric Acid, S-(+)-2-Methylbutanoic Acid
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metilbutanioico
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.068