Learn More
Ácido (S)-(+)-2-metilbutírico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3 |
| CAS | 175779-05-2 |
| Fórmula molecular | C5H7D3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutyric Acid-d3, (+)-alpha-Methylbutyric Acid-d3, (2S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (2S)-2-Methylbutyric Acid-d3, (S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (S)-2-Methylbutyric Acid-d3, S-(+)-2-Methylbutanoic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0869 |