Learn More
Ácido (S)-(+)-2-metilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687382 5 g Frasco de vidrio 5 g
10308410 1 g Frasco de vidrio 1 g
10157793 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1730-91-2
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00063166
Clave InChI WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 448893
ChEBI CHEBI:38655
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metilbutanioico
SMILES CCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)COOH
Índice de refracción 1.4041 to 1.4061
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 304
Gravedad específica 0.938
Condición de rotación específica +19° (20°C c=neat)
Rotación específica + 19.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido