Learn More
(S)-2-Metil Glicículo (>90%), TRC
Código de producto. 30471691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471691 50 mg 50 miligramos
30468856 10 mg 10 miligramos
30468183 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22245050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86884-90-4
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo Delamanid Impurity 9
Nombre IUPAC [(2S)-2-metiloxiran-2-il]metanol
SMILES C[C@]1(CO)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Methyl Glycidol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524