Learn More
(S)-(-)-2-Metil-2-propanosulfinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446210 25 g 25 g
11426210 1 g 1 g
11436210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27115.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 343338-28-3 | C4H11NOS | 121.198 g/mol
(S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is used in Suzuki reaction. It is also employed as a reagent for synthesizing chiral amines. It acts as a chiral auxiliary used in an asymmetric synthesis of trifluoroethylamines by conversion of trifluoroacetaldehyde to a chiral imine. It is also involved in the transformation of P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones, which can undergo iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins. Further, it serves as a reagent for the preparation of chemicals and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-2-metil-2-propanosulfinamida se utiliza en la reacción de Suzuki. También se emplea como reactivo para sintetizar aminas quirales. Actúa como auxiliar quiral utilizado en una síntesis asimétrica de trifluoroetilaminas mediante la conversión de trifluoroacetaldehído en un imino quiral. También participa en la transformación de los ligandos de iminas de P,N-sulfinil a través de la condensación con aldehídos y cetonas, que pueden experimentar la hidrogenación asimétrica catalizada por iridio de olefinas. Además, sirve como reactivo para la preparación de productos químicos y productos intermedios farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343338-28-3
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.198
Número MDL MFCD05861480
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 97%