Learn More
(S)-2-metil-1-(4-toluenosulfoniloxi)hexano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Methyl-1-(4-toluenesulfonyloxy)hexane-d3 |
| CAS | 1329610-58-3 |
| Fórmula molecular | C14H19D3O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-2-(Methyl-d3)-1-hexanol 4-Methylbenzenesulfonate, (S)-2-(Methyl-d3)-1-hexyl Tosylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O3S/c1-4-5-6-13(3)11-17-18(15,16)14-9-7-12(2)8-10-14/h7-10,13H,4-6,11H2,1-3H3/t13-/m0/s1/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [(2S)-2-(trideuteriometil)hexil] |
| Peso molecular (g/mol) | 273.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1478 |