Learn More
(S)-2-Metil-1,4,5,6-tetrahidropirimidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30472526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472526 500 mg 500 miligramos
30465152 100 mg 100 miligramos
30464684 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338018500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96702-03-3
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Sinónimo (4S)-3,4,5,6-Tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic Acid, (4S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, (4S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, (S)-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, Ectoin, Ectoine, NSC 614616, Pyrostatin B, Pyrostatine B, RonaCare
Nombre IUPAC (6S)-2-metil-1,4,5,6-tetrahidropirimidina-6-ácido carboxílico
SMILES CC1=NCC[C@H](N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0742
Porcentaje de pureza >95%