Learn More
(S)-(-)-2-metoxipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-2-Methoxypropionitrile |
| CAS | 64531-49-3 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO/c1-4(3-5)6-2/h4H,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H](C)C#N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-metoxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 85.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0528 |