Learn More
Ácido (S)-(-)-2-metoxipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776242 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10515301 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331725000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23953-00-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23953-00-6
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD01632589
Clave InChI ICPWFHKNYYRBSZ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-2-methoxypropanoic acid, s---2-methoxypropionic acid, 2s-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2s, unii-74k293ocx6, 2-methoxypropanoic acid, s, propanoic acid,2-methoxy-, 2s, propanoic acid, 2-methoxy-, s, propionic acid, 2-methoxy-, s--, s-2-methoxypropionic acid
PubChem CID 5702566
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metoxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 99.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)COOH
Índice de refracción 1.4132 to 1.4152
Cantidad 500 mg
Beilstein 03, III, 444
Condición de rotación específica −75.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica − 75.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido