Learn More
(S)-(+)-2-Metoxipropanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2.5 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2.50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726622 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10244751 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10328653 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116422-39-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116422-39-0
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD01632593
Clave InChI YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s
PubChem CID 642402
Nombre IUPAC (2S)-2-metoxipropan-1-ol
SMILES CC(CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Methoxypropanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9380g/mL
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)CH2OH
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 0.938
Condición de rotación específica + 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3)
Rotación específica + 39.20
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido