Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10464575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Glass bottle; 2.5g
Código de producto.
10464575 Glass bottle; 2.5g
1 options
Código de producto. 10464575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309910025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Nombre de nota 99%
CAS 63126-47-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H13NO
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Número MDL MFCD00010408
Cantidad 2.5g
Gravedad específica 0.93
Condición de rotación específica + 36.60 (20.00°C c=2,2N HCl)
Rotación específica + 36.60
Sinónimo s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
Clave InChI CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
SMILES COCC1CCCN1
Nombre IUPAC (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Peso molecular (g/mol) 115.18
PubChem CID 671217
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%