Learn More
(S)-(+)-2-(Metoximetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372157 1 g 1 g
11392157 250 mg 250 miligramos
11382157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09608.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63126-47-6
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00010408
Clave InChI CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
Nombre IUPAC (2S)-2-(metoximetil)pirrolidina
SMILES COCC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densidad 0.933
Punto de ebullición 61°C to 62°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.4457
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 3587324
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +2.2° (c=2 in Benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%