Learn More
Ácido (S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| CAS | 162537-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, (S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid, N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, Atazanavir RC A (USP), Atazanavir Sulfate RC A (USP), Atazanavir Related Compound A, Atazanavir Sulfate Impurity K, Atazanavir Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico |
| Mostrar más |