Learn More
(S)-2-Isopropilsuccínico ácido-1-metil éster, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10111242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10111242 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10111242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 208113-95-5 | C8H14O4 | 174.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
CAS 208113-95-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14O4
Número MDL MFCD01091031
Cantidad 1 g
Sinónimo s-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, s-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, butanedioic acid, 2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2s, s-2-isopropylsuccinic acid-1-methylester, 2-s-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, s-+-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester
Clave InChI VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-metoxicarbonil-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 174.19
PubChem CID 2734514
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido viscoso