Learn More
(S)-2-isopropil-3,6-dimetoxi-2,5-dihidropirazina, TRC
Código de producto. 30404525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404525 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30404525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8244351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 78342-42-4
Fórmula molecular C9H16N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC
Nombre IUPAC (2S)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-il-2,5-dihidropirazina
Peso molecular (g/mol) 184.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1212