Learn More
Éster metílico del ácido (S)-2-hidroxisuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 66212-45-1 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (S)-, 1-Methyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, (2S)-2-Hydroxy-butanedioic acid 1-mono methyl ester, (3S)-3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid methyl ester, Methyl (S)-2-hydroxysuccinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-hidroxi-4-metoxi-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0372 |