Learn More
S-(2-hidroxietil)glutatión, TRC
Código de producto. 30395202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395202 250 mg
30394445 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942156250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28747-20-8
Fórmula molecular C12H21N3O7S
Peso molecular (g/mol) 351.38
Sinónimo L-gamma-Glutamyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteinylglycine, L-N-[1-[(Carboxymethyl)carbamoyl]-2-[(2-hydroxyethyl)thio]ethyl]glutamine, N-[N-L-gamma-Glutamyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteinyl]glycine, S-(beta-Hydroxyethyl)glutathione
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-(2-hidroxietilsulfanil)-1-oxopropano-2-il]amino-5-ácido oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSCCO)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Hydroxyethyl)glutathione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O7S/c13-7(12(21)22)1-2-9(17)15-8(6-23-4-3-16)11(20)14-5-10(18)19/h7-8,16H,1-6,13H2,(H,14,20)(H,15,17)(H,18,19)(H,21,22)/t7-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.11