Learn More
(S)-2-ácido hidroxibutanoico, TRC
Código de producto. 30399271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399271 5 g -
30402904 1 g 1 g
30393007 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9563285G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3347-90-8
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.1
Sinónimo (2S)-2-Hydroxybutanoic Acid, (+)-2-Hydroxy-n-butyric Acid, (+)-2-Hydroxybutanoic Acid, (+)-2-Hydroxybutyric Acid, (+)-alpha-Hydroxybutyric Acid, (2S)-2-Hydroxybutanoic Acid, (S)-(+)-2-Hydroxybutanoic Acid, (S)-2-Hydroxybutanoic Acid, (S)-2-Hydroxybutyric Acid, L-2-Hydroxybutyric Acid, L-alpha-Hydroxybutyric Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-ácido hidroxibutanoico
SMILES CC[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Hydroxybutanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473