Learn More
(S)-2-hidroxi-4-fenilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(S)-Hydroxy-4-phenyl-butyric Acid |
| CAS | 115016-95-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, (S)-, (αS)-α-Hydroxybenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid, (S)-α-Hydroxybenzenebutanoate, L-4-Phenyl-α-hydroxybutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-hidroxi-4-ácido fenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |