Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16407806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16407806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY30220
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Forma física Solid
CAS 20312-36-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 97.0%