Learn More
Ácido (S)-(+)-2-Hidroxi-3-metilbutanoico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10464565 5 g Frasco de vidrio 5 g
10388860 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269900050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17407-55-5 | C5H9O3 | 117.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17407-55-5
Fórmula molecular C5H9O3
Peso molecular (g/mol) 117.13
Número MDL MFCD00066443
Clave InChI NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-M
Sinónimo s-+-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-alpha-hydroxyisovaleric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, unii-rub6h7st9k, s-2-hydroxyisovaleric acid, s-+-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2s, rub6h7st9k
PubChem CID 853180
ChEBI CHEBI:60631
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 68.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(CH3)CH(OH)COOH
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +18° (20°C c=1,CHCl3)
Rotación específica + 18.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.