Learn More
Ácido (S)-2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropiónico, Mikromol™
Descripción
Ácido (S)-2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropiónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| CAS | 178306-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H16 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-hidroxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico |
| Mostrar más |