Learn More
(S)-2-Hidroxi-3-buten-1-il p-tosilato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10475461 1 g Frasco de vidrio 1 g
11378601 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411970010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
CAS 133095-74-6
Fórmula molecular C11H14O4S
Peso molecular (g/mol) 242.29
Número MDL MFCD00145259
Clave InChI YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s
PubChem CID 7015761
Nombre IUPAC [(2S)-2-hidroxibut-3-enil] 4-metilbencensulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate
Punto de fusión 57.0°C to 63.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica − 78.50 (20.00°C c=1.13 MeOH)
Rotación específica − 78.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación