Learn More
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-fenilpropiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362656 250 mg 250 miligramos
11352656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08692.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13113-71-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13113-71-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00067700
Clave InChI NWCHELUCVWSRRS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-atrolactic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, s-+-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, atrolactic acid, +, s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-22y6g519ru, s-+-atrolactic acid, atrolactic acid 2-phenyl-lactic acid, benzeneacetic acid, a-hydroxy-a-methyl-, as
PubChem CID 445144
ChEBI CHEBI:40741
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilpropanoico
SMILES CC(O)(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2208529
Rotación óptica +49° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%