Learn More
(S)-2-hidroxi-2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 61826-76-4 |
| Fórmula molecular | C14H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (S)-α-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile, (S)-(-)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (S)-α-Cyano-m-phenoxybenzyl Alcohol, (αS)-α-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile, 3-Phenoxybenzaldehyde (S)-Cyanohydrin, S-3-Phenoxy Benzaldehyde Cyanohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO2/c15-10-14(16)11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14,16H/t14-/m1/s1 |
| SMILES | N#C[C@@H](O)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Nombre IUPAC | (S)-2-hidroxi-2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.08 |