Learn More
S-(2-Guanidino-4-tiazolil)metilisotiourea Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30403916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403916 10 g
30395792 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83580010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88046-01-9
Fórmula molecular C6 H10 N6 S2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 303.236
Sinónimo Carbamimidothioic acid, [2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl ester, dihydrochloride (9CI), [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Hydrochloride, S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC (2-carbamimidamido-1,3-tiazol-4-il)metil carbamimidoatioato; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC(=N)Nc1nc(CSC(=N)N)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.994