Learn More
(S)-(-)-2-(difenilmetil)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30383071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383071 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30383071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49497850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Fórmula molecular C17 H19 N
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2S)-2-benzhidrilpirrolidina
Peso molecular (g/mol) 237.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1517