Learn More
(S)-2-(difenil((trimetilsilil)oxi)metil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Diphenyl((trimethylsilyl)oxy)methyl)pyrrolidine |
| CAS | 848821-58-9 |
| Fórmula molecular | C20H27NOSi |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-(-)-?,?-Diphenyl-2-Pyrrolidinemethanol Trimethylsilyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [difenil-[(2S)-pirrolidin-2-il]metoxi]-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 325.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1862 |