Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (S)-2-(dimetoximetil)-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Dimethoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 110562-19-1 |
| Fórmula molecular | C12H23NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (S)-t-Butyl 2-(dimethoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(14)13-8-6-7-9(13)10(15-4)16-5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COC(OC)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(dimetoximetil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1627 |