Learn More
(S)-(+)-2-Dibencilamino-3-fenil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308815 5 g 5 g
11398805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13916.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111060-52-7
Fórmula molecular C23H25NO
Peso molecular (g/mol) 331.46
Número MDL MFCD00191984
Clave InChI ZXNVOFMPUPOZDF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-2-dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol, s-2-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, 2s-2-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, dibenzyl phenylalaninol, n,n-dibenzyl-l-phenylalaninol, 2-s-dibenzylamino-3-phenylpropan-1-ol, s-beta-dibenzylamino benzene-1-propanol, s--2-dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol,b-bis phenylmethyl amino-, bs
PubChem CID 7019180
Nombre IUPAC (2S)-2-(dibencilamino)-3-fenilpropan-1-ol
SMILES OCC(CC1=CC=CC=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7253058
Rotación óptica +8.5° (c=4 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.46
Porcentaje de pureza 99%