Learn More
Éster terc-butílico del ácido (S)-2-di(terc-butiloxicarbonil)amino-4-yodo-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Di(tert-butyloxycarbonyl)amino-4-iodo-butanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1798902-92-7 |
| Fórmula molecular | C18 H32 I N O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32INO6/c1-16(2,3)24-13(21)12(10-11-19)20(14(22)25-17(4,5)6)15(23)26-18(7,8)9/h12H,10-11H2,1-9H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCI)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-4-yodobutanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 485.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.127 |