Learn More
Ácido (S)-2-ciclohexil-2-hidroxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid |
| CAS | 20585-34-6 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 234.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1256 |