Learn More
Ácido (S)-(-)-2-cloropropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid |
| CAS | 29617-66-1 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2-chloro-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, L- (8CI), (-)-2-Chloropropanoic acid, (-)-2-Chloropropionic acid, (-)-α-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropionic acid, (2S)-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropionic acid, (S)-α-Chloropropionic acid, 2(S)-Chloropropionic acid, 2-Chloro-L-propionic acid, L-2-Chloropropanoic acid, L-2-Chloropropionic acid, S-(-)-2-Chloropropionic acid, α-L-Chloropropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-cloropropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 108.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.9978 |