Learn More
Ácido (S)-(-)-2-cloropropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489820 5 g 5 g
11499820 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09427.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Through the stereo displacement of (S)-(-)-2-Chloropropionic acid PPAR Agonist can be synthesized via asymmetric hydrogenation of a cinnamic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Mediante el estereodesplazamiento del ácido (S)-(-)-2-cloropropiónico, el agonista PPAR se puede sintetizar a través de la hidrogenación asimétrica de un derivado del ácido cinámico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29617-66-1
Fórmula molecular C3H4ClO2
Peso molecular (g/mol) 107.51
Número MDL MFCD00064205
Clave InChI GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Sinónimo s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-cloropropanoico
SMILES C[C@H](Cl)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.27
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.4345
Cantidad 5 g
Número UN UN2511
Beilstein 1720257
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.53
Porcentaje de pureza 99%