Learn More
(S)-(–)-2-ácido cloropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637494 1 g Frasco de vidrio 1 g
10412821 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 254970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29617-66-1
Fórmula molecular C3H4ClO2
Peso molecular (g/mol) 107.51
Número MDL MFCD00064205
Clave InChI GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Sinónimo s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-cloropropanoico
SMILES C[C@H](Cl)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C
Color Amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4340 to 1.436
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.24
Condición de rotación específica − 14.50 (20.00°C c=neat)
Rotación específica -14.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.