Learn More
(S)-(+)-2-Clorofenilglicina Éster Metílico Sal de Tartrato, TRC
Código de producto. 30138603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138603 5 g 5 g
30134504 1 g 1 g
30009141 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4242705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141109-15-1
Fórmula molecular C9 H10 Cl N O2 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 349.72
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, (αS)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, (+)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; metalino (2S)-2-amino-2-(2-clorofenil)acetato
SMILES COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1Cl.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2.C4H6O6/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,8H,11H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m01/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0564