Learn More
(S)-2-cloro-1-(3,4-difluorofenil)etanol, TRC
Código de producto. 30356606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356606 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3652681G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Fórmula molecular C8H7ClF2O
Cantidad 1 g
Sinónimo (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
SMILES Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
Nombre IUPAC (1S)-2-cloro-1-(3,4-difluorofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 192.59