Learn More
S-(2-Carboxetil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30368343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30368343 10 mg
30349423 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17805510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100429-59-2
Fórmula molecular C6H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Sinónimo L-3-[(2-Carboxyethyl)thio]alanine, 2-Amino-4-thiaheptanedioic Acid, S-(2-Carboxyethyl)cysteine, CEC:
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-carboxietilsulfanil)ácido propanoico
SMILES N[C@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0409
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.