Learn More
S-(2-Carboxetil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30349423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30349423 50 mg
30368343 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17805550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100429-59-2
Fórmula molecular C6H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Sinónimo L-3-[(2-Carboxyethyl)thio]alanine, 2-Amino-4-thiaheptanedioic Acid, S-(2-Carboxyethyl)cysteine, CEC:
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-carboxietilsulfanil)ácido propanoico
SMILES N[C@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0409