Learn More
(S)-(+)-2-butanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309025 5 g 5 g
11399015 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14164.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.32€
    223.65€ / 5 g
    Ahorro 47.67€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.123 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00064281
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
Nombre IUPAC (2S) butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Butanol
Densidad 0.806
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.398
Número UN UN1120
Índice Merck 141541
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥98%